Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG Solid-Phase Biotinylation Kit - 1mL Column
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG Solid Phase Biotinylierungskits bieten einen On-Column-Ansatz für die auf Amine ausgerichtete Antikörperbiotinylierung, der eine bessere Kontrolle über die Markierungsreaktion und den Reinigungsvorgang ermöglicht.
Leistungsmerkmale:
Schnelle Kennzeichnung und Reinigung - das gesamte Verfahren dauert nur eine Stunde (zwei Stunden bei Sulfhydryl-Markierungskits)
Einfache Entfernung verbrauchter und überschüssiger Markierungsreagenz – Nebenprodukte der Reaktion werden einfach ausgewaschen -– keine Dialyse oder Gelfiltration erforderlich
Keine Verdünnungseffekte – die Festphasenmethode ermöglicht zunächst das Gewinnen verdünnter Antikörper nach der Markierung in kleinerem Volumen
Optimierte Protokolle –spezifische Protokolle für Antikörper gewährleisten eine angemessene Markierung (2 bis 5 Biotine pro Antikörpermolekül), was die Möglichkeit einer Inaktivierung durch Übermarkierung minimiert
Ausreichende Reagenzien für acht Biotin-Kennzeichnungsexperimente - Die Thermo Scientific No-Weigh Verpackung stellt sicher, dass das Biotin-Reagenz für acht separate Experimente vollständig aktiv bleibt
Lieferumfang:
Immobilisierte Nickel Chelatsäule 1 ml, BupH Phosphat-gepufferte Salzlösung, 1 Packung (ergibt 500 ml), No-Weigh NHS-PEG4-Biotin-Mikroröhrchen 8 x 2 mg, 4 M Imidazol-Stammlösung 5 ml
Specifications
Specifications
| Produkttyp | NHS-PEG Festphasen-Biotinylierungskit |
| Menge | 8 Reaktionen |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 8 Markierungsreaktionen mit jeweils 1 bis 10 mg Antikörper • Ni-IDA Agarose-Säule, 1 ml, 1 PBS • -Säulenpackung (ergibt 500 ml), 1 Packung • NHS-PEG4-Biotin, 8 x 2 mg • Imidazol-Lagerlösung (4 M), 5 ml Bei 4 °C lagern |
| Kennzeichnungsmaßstab | 1 bis 10 mg |
| Produktlinie | EZ-Link |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Abstandshalter | PEGyliert |
| Labeling Target | IgG |