Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG2-Biotin, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 15980186 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
10 x 2 mg
Packungsgröße:
10 Stück
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15980186 10 x 2 mg 10 Stück
10519873 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15980186 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A39261
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Biotinylieren reduzierter Cysteine mit diesem kurzen, Maleimid-aktivierten, Sulfhydryl-reaktiven Biotinylierungsreagenz mit einem Spacerarm aus 2 PEG-Einheiten für verbesserte Wasserlöslichkeit.
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimide-PEG2-Biotin ist ein Maleimid-aktiviertes, Sulfhydryl-reaktives Biotinylierungsreagenz mittlerer Länge, das in seinem Spacerarm 2 Ethylenglycol-Einheiten enthält, was die Wasserlöslichkeit erhöht.
  • Maleimid-aktiviertes, Sulfhydryl-reaktives Biotinylierungsreagenz mittlerer Länge, das in seinem Spacerarm 2 Ethylenglycol-Einheiten enthält, was die Wasserlöslichkeit erhöht.
  • Proteinmarkierung – Biotinylierung von Antikörpern oder anderen Proteinen für die Verwendung in Proteinmethoden
  • Thio-reaktiv – reagiert mit Sulfhydrylen (-SH), z. B. mit der Seitenkette von Cystein (C)
  • Maleimid-aktiviert – Führen Sie Reaktionen bei pH 6,5 bis pH 7,5 in Puffern wie z. B. PBS durch
  • Pegyliert – Der Spacerarm enthält eine hydrophile Polyethylenglykol(PEG)-Gruppe mit 2 Einheiten
  • Erhöhte Löslichkeit – Die Pegylierung bestimmt die Wasserlöslichkeit des biotinylierten Moleküls und trägt dazu bei, die Aggregation von in Lösung gelagerten biotinylierten Antikörpern zu verhindern
  • Irreversibel – bildet permanente Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
  • Löslichkeit – kann zur Markierung von Reaktionen direkt in wässrigen Puffern aufgelöst werden
  • Mittellang – Spacerarm (die dem Ziel hinzugefügte Gesamtlänge) beträgt 29,1 Angström
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Maleimid-PEG2-Biotin
Menge 10 x 2 mg
Inhalt und Lagerung Trocken bei 4 °C lagern.
Markierungsmethode Chemische Markierung
Versandbedingung Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Zellundurchlässig
Chemische Reaktivität Thiol
Reaktiver Teil Maleimid
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Pegyliert, 29.1Å