Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG2-Biotin, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 10519873 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
10 x 2 mg
Packungsgröße:
10 Stück
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10519873 50 mg 50 Milligramm
15980186 10 x 2 mg 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519873 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21901BID
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biotinylieren reduzierter Cysteine mit diesem kurzen, Maleimid-aktivierten, Sulfhydryl-reaktiven Biotinylierungsreagenz mit einem Spacerarm aus 2 PEG-Einheiten für verbesserte Wasserlöslichkeit.
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimide-PEG2-Biotin ist ein Maleimid-aktiviertes, Sulfhydryl-reaktives Biotinylierungsreagenz mittlerer Länge, das in seinem Spacerarm 2 Ethylenglycol-Einheiten enthält, was die Wasserlöslichkeit erhöht.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlöslich, enthält Spacerarm aus Polyethylenglycol
  • Reagiert mit Thiolgruppen (-SH) bei suarem bis neutralem pH-Wert.
  • Transferiert den hydrophilen PEG-Spacerarm auf das Endkonjugat.
  • Bildet eine Thioether-Bindung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Maleimid-PEG2-Biotin
Menge 50 mg
Inhalt und Lagerung Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Zellundurchlässig
Chemische Reaktivität Thiol
Reaktiver Teil Maleimid
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Lang, pegyliert
Markertyp Biotin und Analoga