Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amine-PEG3-Biotin
Artikelnummer. 11881215 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11881215 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11881215 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 CHF
    442.65 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 147.35 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biotinylierung von Proteinen oder Oberflächen mit EDC oder anderen aminreaktiven Crosslinkern mit einem Biotinylierungsreagenz mittlerer Länge (22,9 A), das einen Polyethylenglykol-Spacer mit 3 Einheiten enthält.
Das Thermo Scientific™ EZ-Link Amin-PEG3-Biotin ist ein Biotinylierungsreagenz, das einen langen PEG-Spacerarm (Polyethylenglycol) mit 3 Einheiten und ein endständiges Primäramin für die Konjugation und Proteinmarkierung mit EDC oder anderen Crosslinkern enthält.
Amin-PEG2-Biotin ist eine wasserlösliche Biotinverbindung, die einen Spacerarm aus Polyethylenglycol (PEG) und ein endständiges Primäramin enthält. Der hydrophile PEG-Spacerarm vermittelt die Wasserlöslichkeit, die an Moleküle übertragen wird, die mit der Biotin-Verbindung konjugiert sind. Der PEG-Spacerarm verleiht diesem Reagenz außerdem eine lange und flexible Verbindung, um die sterische Hinderung bei der Bindung an Avidin-Moleküle zu minimieren. Die Amingruppe dieser Amin-PEG-Biotinverbindung kann mit dem Crosslinker EDC zu Konjugaten mit Carboxylaten und 5'-Phosphaten reagiert werden.
Leistungsmerkmale:
  • Verwenden Sie den EDC-Crosslinker, um diese analog an Carboxyl(-COOH)-Gruppen oder 5'-Phosphatgruppen zu koppeln
  • PEG-Spacerarm mit wasserlöslichem Polyethylenglycol
  • Längere Kettenlänge zur Reduzierung sterischer Hindernisse
  • Der PEG-Spacerarm überträgt die Hydrophilie auf das Endkonjugat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Amin-PEG3-Biotin
Menge 50 mg
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Zellundurchlässig
Chemische Reaktivität Carbonsäure, Keton, Aldehyd
Reaktiver Teil Amin
Löslichkeit Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Mittlere Länge, pegyliert
Markertyp Biotin und Analoga
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EZ-Link Amine-PEG3-Biotin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: EZ-Link Amine-PEG3-Biotin