Learn More
Esculape Laboratoire™ Augenwaschstation
Artikelnummer. 11987625
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
0,9 % Natriumchlorid, 2 x 500 ml
0,9 % Natriumchlorid, 500 ml
200 ml blaue Lösung mit neutralem pH-Wert, 500-ml-Flasche, grüne sterile Augenlösung
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
11987625 200 ml blaue Lösung mit neutralem pH-Wert, 500-ml-Flasche, grüne sterile Augenlösung 1 Stück
10617204 0,9 % Natriumchlorid, 2 x 500 ml 1 Stück
11769522 0,9 % Natriumchlorid, 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11987625 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 8205203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.55 CHF
    65.95 CHF / 1 Stück
    Sparen 118.60 CHF
    64% Rabatt
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Esculape™ Augenwaschstationen eignen sich zur ersten Hilfe bei Augenverletzungen. Mit dieser Station können Sie Augen ausspülen und Fremdkörper aus dem Auge entfernen.
  • Festmontage mit Wandhalterung;
  • Ergonomisch geformte Augenmuschel für durchgehendes Spülen
  • Schnellschnapp-Flaschenverschlüsse
  • Anweisungen in drei Sprachen
  • In ungeöffnetem Zustand drei Jahre haltbar
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Entfernen von Partikeln oder Staub, rehydriert das Auge
Enthält 200 ml blaue Lösung mit neutralem pH-Wert, 500-ml-Flasche, grüne sterile Augenlösung
Produkttyp Augenwaschstation