Learn More
Ohaus™ Schüttler für extreme Umgebungsbedingungen
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Orbit:
19 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Anwendungen: Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, Bakterien- und Hefekulturen und Suspensionen, Färben/Entfärben, Immunoassays, Proteinstudien, Blotting-Verfahren
- Unabhängige LED-Anzeigen für Geschwindigkeit/Zeit ermöglichen dem Bediener, beide Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen
- Abnehmbare 3-Leiterkabel und Stecker (im Lieferumfang enthalten)
- 232Die RS-Schnittstelle ermöglicht die bidirektionale Kommunikation für die Datenprotokollierung und Gerätesteuerung (digitale Modelle)
- Kaltgewalzter Stahl (CRS) und Edelstahl, externes Steuermodul, dünnes Flachbandkabel (1.7 m) verläuft problemlos unter einer Inkubatortür oder über den Versorgungsanschluss des Inkubators
- Integriertes Tablett (280 mm x 330 mm) mit rutschfester Gummimatte (im Lieferumfang enthalten)
CO2 , Inkubator, Feuchtigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 19 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 16 kg |
| Genauigkeit der Drehzahlregelung | ±1 U/min, über 100 U/min ± 1 % der eingestellten Drehzahl |
| Drehzahlbereich | 15 bis 500 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 0,3 A |
| Spannung | 120 V |
| Wirkleistung | 30 W |
| Stromstärke | 0,5 A |
| Produkttyp | Schüttler |
| Zertifizierung/Konformität | TÜV |
| Mehr anzeigen |