Learn More
Karl Hecht Extraction attachments 30ml
Marke:  Karl Hecht 41155006
Extraction attachments 30ml
Artikelnummer. 10023761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.20 CHF
    66.88 CHF / 1 Stück
    Sparen 21.32 CHF
    24% Rabatt