Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren für spezifische leichte Lösungsmittel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Extraktionsaufsatz mit Einsatzfilter (Fritte, Porosität:0)
- Mit PTFE-Ventil-Absperrhahn
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Dimrothkühler
- Mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Porosität | 0 |
| Standard-Konusverbindung seitlich | NS 45/40 |