Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Soxhlet mit Dimrothkühler
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 mL
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Methode ermöglicht eine effektive Trennung mit relativ geringen Mengen extrahierender Lösungsmittel
- Extraktor in kompakter und robuster Bauweise, mit NS 29/32-Kolbenverbindungsstück
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Dimrothkühler mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Duran Glas |
| Standard-Konusverbindung | NS 60/46 |