Learn More
Lenz Laborglasintrumente Aufsätze für Extraktoren nach Soxhlet
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05400137
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- DIN 12602-konforme Extraktoraufsätze
- Mit Konus NS 29/32
- Erhältlich mit/ohne NS-Absperrhahn
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
NS 45/40 |