Learn More
Lenz Laborglasintrumente Aufsätze für Extraktoren nach Soxhlet
Description
- DIN 12602-konforme Extraktoraufsätze
- Erhältlich mit/ohne NS-Absperrhahn
- Aus DURAN™ Rohren gefertigt
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard-Konusverbindung | NS 60/46 |