missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Extraweiche, einfach gefaltete Handtücher H3
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30057818 Alle ansehen Tork Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
15 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30057818 Weiß 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30057818 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 100278
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit dem weichen Premium-Material. Tork Einfach gefaltete Handtücher, die sanft zu den Händen sind und sich hochwertig anfühlen.

  • Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit diesen extraweichen Papierhandtüchern, die mit dem stilvollen Design versehen sind. Tork Logo- und Blattprägung.
  • Verbessern Sie die Hygiene durch die Verwendung dieser Handtücher mit dem Einzelspendersystem. Tork Singlefold H3 Spender.
  • Werten Sie Ihre Waschräume auf – diese Handtücher eignen sich ideal für Räume mit mäßiger Besucherfrequenz.
  • Mit unserem lassen sich Papierhandtücher einfach öffnen, falten und transportieren. Tork Einfache Handhabung™ Kartonage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Handtuch
Länge (angloamerikanisch) 9,06 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,9 in.
Breite (metrisch) 22.6 cm
Material Papier
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FSC MIX-Kredit, EU-Umweltzeichen, ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 3000/Cs.
Lage 2-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX-Kredit, EU-Umweltzeichen, ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.