Learn More
Applied Biosystems™ Extra MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Reagents
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Dieses Paket enthält zusätzliche Reagenzien für die Verwendung mit dem MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit (Kat.- Nr. A31881). Diese zusätzlichen Reagenzien bestehen aus Protease-Verdaupuffer, Bindungslösung und DNA-Waschpuffer und sind speziell für die Verarbeitung von >40 μm-Abschnitten vorgesehen. Das Benutzerhandbuch enthält detaillierte Angaben dazu.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 10 ml Protease-Verdaupuffer, bei Raumtemperatur lagern • 38,5 ml Bindungslösung, bei Raumtemperatur lagern • 38,5 ml DNA-Waschpuffer, lagern (bei Raumtemperatur) |
| Probentyp | FFPE, Fixierte Proben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle |
| Produktlinie | MagMAX |
| Produkttyp | FFPE DNA/RNA Ultra-Reagenz |
| Menge | 10 ml |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur. |
| Ziel | Genomische DNA, Gesamt-RNA |