Learn More
Globe Scientific Extra Long Transfer Pipets
Artikelnummer. 31923612
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 mL
23 mL
Verpackungsart:
100/Box
100/Pk., 10 Pk/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 5 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
400 Stück
5000 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verpackungsart Packungsgröße
31923612 6 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923579 6 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 Stück
31923822 6 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 Stück
31923689 23 mL 100/Box 100 Stück
31923690 23 mL 100/Pk., 10 Pk/Cs. 1000 Stück
31922698 23 mL Individually Wrapped, 100/Cs. 100 Stück
31922966 23 mL 20/Pk., 5 Pk/Cs. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31923612 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 139030
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
These pipets are ideal for reaching into large bottles, 24-hour urine containers, jars and cylinders.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Saugvolumen (metrisch) 2.3 mL
Kalibriert No
Material LDPE
Sterilität Non-sterile
Tropfen/ml 25
Skala No
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Verpackungsart 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Farbe Natural
Volumen (metrisch) 6 mL
Länge (metrisch) 225 mm
Typ Transfer Pipet
Einwegprodukt Single-use