Learn More
Polyco Healthline Extra schwere Mülltonnen in einem Rucksack
Beschreibung
- Kategorie: Müllverkehrer
- Stärke: Extra Schwergewicht
- Fassung: 250 l, 390 l
- Pack-Format: Flat Pack
- Konzipiert für Rolltonnen und andere große Behälter
- Robuster Liner für Haushalts-, Gewerbe- oder Außenabfälle
- Verfügbare Farben: Schwarz
- Taschenmaße: 711/1040 x 1397 mm (ca. 28/41 x 55 in.), 635/1244 x 1473 mm (ca. 25/49 x 58 in.)
- Recyclingmaterialgehalt: 100 % Recyclinggehalt (Produktcodes: XHDWBL, HDWBL)
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Binder |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Länge (angloamerikanisch) | 55 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 28/40,9 in. |
| Produkttyp | Abfallentsorgungsbeutel |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 68,7 gal. |
| Show More |
Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.