Learn More
Polyco Healthline Extra Heavy Duty Sacks in a Pack
Artikelnummer. 31925041
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 L
85 L
90 L
135 L
Länge (angloamerikanisch):
38 in.
38.4 in.
39 in.
44 in.
Menge:
100 Bags/Cs.
200 Bags/Cs.
250 Bags/Cs.
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
250 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Menge Packungsgröße
31925041 85 L 39 in. 100 Bags/Cs. 100 Stück
31924978 90 L 38.4 in. 100 Bags/Cs. 100 Stück
31925018 90 L 39 in. 200 Bags/Cs. 200 Stück
31924954 90 L 38.4 in. 200 Bags/Cs. 200 Stück
31925032 70 L 38.4 in. 200 Bags/Cs. 200 Stück
31925021 90 L 38 in. 250 Bags/Cs. 250 Stück
31925031 135 L 44 in. - 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31925041 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. FACB/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.48 CHF
    22.66 CHF / 100 Stück
    Sparen 40.82 CHF
    64% Rabatt
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Made from specially formulated low-density polyethylene, these waste sacks deliver outstanding strength and resistance for demanding disposal tasks. Available in 70 L, 85 L, 90 L and 135 L capacities to handle sharp objects, heavy loads and bulky waste.
  • Category: Refuse Sacks
  • Strength: Extra Heavy Duty
  • Capacity: 70 L, 85 L, 90 L, 135 L
  • Pack format: Flat Pack
  • Designed for general household and industrial waste
  • Suitable for hygienic waste management in offices and workplaces
  • Available colours: Black, Clear
  • Bag dimensions: 400/635 x 975 mm (16/25 x 39 in. approx.), 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. approx.)
  • Recycled material content:
    • 100% recycled content (Product codes: NUF5, GWH5, GWH3, GWH2, HCC29)
    • Made from 100% recycled polythene (Product code: 01407)
    • 50% recycled content (Product code: FACB/3)
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tie
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Material Polythene
Sterilität Non-sterile
Menge 100 Bags/Cs.
Länge (angloamerikanisch) 39 in.
Breite (angloamerikanisch) 28 in.
Produkttyp Waste Disposal Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 22.5 gal.
Kapazität (metrisch) 85 L
Länge (metrisch) 990 mm
Breite (metrisch) 711 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.