Learn More
Polyco Healthline Extra Heavy Duty Compactor Sacks, 150 l
Beschreibung
- Kategorie: Kompaktor-Säcke
- Stärke: Extra Schwergewicht
- Fassung: 150 l
- Konzipiert für die Entsorgung von schweren Abfällen im industriellen und allgemeinen Gebrauch
- Das röhrenförmige Design hilft, Bruch an den Seitennähten zu reduzieren
- Recyclingmaterialgehalt: 100 % Recyclinggehalt
- Verfügbare Farben: Schwarz und Klar
- Taschenmaße: 558/838 x 1180 mm (ca. 22/33 x 47 in.), 508/889 x 1143 mm (ca. 20/35 x 45 in.), 559/838 x 1194 mm (ca. 22/33 x 47 in.), 508/889 x 1143 mm (ca. 20/35 x 45 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Binder |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Länge (angloamerikanisch) | 46,5 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 22/33 in. |
| Produkttyp | Sack |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 39,6 gal. |
| Mehr anzeigen |
Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.