Beschreibung
- Wirksam gegen ein breites Spektrum an Krankheitserregern - entspricht EN 1500, EN 12791 und EN 14476.
- Dermatologisch getestet. Geeignet für den häufigen Gebrauch
- Zeitersparnis für das Reinigungspersonal: zertifiziertes, müheloses Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden
- Für gute Hygiene sorgen: werkseitig versiegelte Flasche mit einer neuen Pumpe für jede Nachfüllung reduziert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Händedesinfektionsmittel |
| Farbe | Klar |
| Form | Gel |
| Wirkstoffe | Alkohol |
| Zertifizierung/Konformität | EN1500, EN12791, EN14476 |
| Verpackung | Pumpflasche |
| Menge | 8/Pk. |
| Größe | 500 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tork Extra Hand Sanitizing Alcohol Gel
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol