Learn More
Ansell™ Extra™ orangefarbene Chemikalienschutzhandschuhe der 87-955 Serie, Naturlatex
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
11
6,5 bis 11
7,5
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
144 Stück
Beschreibung
- 50 % dicker als Handschuhe mit standardmäßigem Veloursfutter
- Für einen besseren Griff und eine bessere chemische Beständigkeit chloriert
- 100 % Naturgummi ohne Füllstoffe für ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber mechanischen Gefahren
- Velours aus 100 % Baumwolle für Weichheit, Tragekomfort und erhöhte Absorption
- Ideal für Verarbeitung und Vorbereitung von Chemikalien und die Wartung von Anlagen und schwerer Ausrüstung
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Gummilatex |
| Stulpenmaterial | Naturlatex |
| Coating Material | Naturlatex |
| Latex Free | Nein |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 11 |
| Modell | 87-955 |
| Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Orange |
| Art der Handschuhstulpe | Gerade |
| Mehr anzeigen |