Learn More
Grant Instruments™ EXTERNAL PROBE FOR QBD AND QBH
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Externe Sonde für die Verwendung mit QBD- und QBH-Trockenblockheizsystemen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl-Hülle |
| Typ | Zubehör, Temperatursonde |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Temperaturregelung in der Probe oder im Block |
| Enthält | 350 mm, Kabel |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |