Learn More
Cole-Parmer™ External printer for 7200 spectrophotometer
Beschreibung
Dieser externe Drucker liefert in Verbindung mit dem Jenway™ 7200 Spektralphotometer sofortige Ergebnisse.Der externe Drucker von Jenway für 7200 Spektralphotometer druckt Spektren und Kinetikdiagramme vertikal und maximiert so die Menge der angezeigten Daten.
- Wird über den USB-Anschluss an der Rückseite des Spektralphotometers angeschlossen
- Wiederaufladbare Batterie
- Lieferung mit Netzkabel für Großbritannien, EU und USA
- Das Spektralphotometer kann so eingerichtet werden, dass es Ergebnisse manuell oder automatisch an den Drucker sendet
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatibilität | Jenway 7200 Spektralphotometer |
| Anschlüsse | USB |
| Abmessungen (L x B x H) | 79,5 x 104,4 x 37,6 mm |
| Typ | Direkter Thermodrucker |
| Spannung | 7,4 V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Jenway 7200 Spektralphotometer |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 37.6 mm |
| Enthält | Wiederaufladbare Batterie |
| Schnittstelle | USB; Bluetooth Ver3.0-Schnittstelle |
| Mehr anzeigen |