Learn More
Thermo Scientific™ Extensor Long Range PCR Polymerase Blend-Kits und Master Mixes
Artikelnummer. 11819512
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Extensor Master-Mix (Puffer-1-Formulierung)
Extensor ReddyMix Master-Mix (Puffer-1-Formulierung)
Menge:
400 x 25 µl Reaktionen
500 25 µl Reaktionen
Packungsgröße:
400 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Menge unitSize
11819512 Extensor Master-Mix (Puffer-1-Formulierung) 500 25 µl Reaktionen 400 Reaktionen
12340130 Extensor ReddyMix Master-Mix (Puffer-1-Formulierung) 400 x 25 µl Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11819512 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB0792/B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Amplify long PCR products up to 20kb with this synergistically-acting PCR enzyme blend of Taq DNA polymerase and a proprietary proofreading enzyme.
Extensor Long Range PCR Enzyme is a blend of ThermoPrime Taq DNA Polymerase and a proprietary thermostable proofreading enzyme. The two enzymes act synergistically to generate long PCR products, up to 20 kb. Extensor Long Range Enzyme includes 2 buffer formulations; Buffer 1 for templates up to 12 kb in length, and Buffer 2 for templates 12 to 20 kb and GC-rich or other difficult templates. This enzyme blend is also available in 2X Master Mix and ReddyMix formulations. The ReddyMix Master Mix contains an inert red dye and a density reagent that allows for direct loading onto agarose gels.
Thermo Scientific Extensor Long Range Enzyme Blend ist eine Mischung von ThermoPrime DNA-Polymerase und eines proprietären thermostabilen Proofreading-Enzyms. Die zwei Enzyme arbeiten synergetisch zusammen und generieren so bis zu 20 kb lange PCR-Produkte. Der Extensor Long Range Enzyme Blend ist in zwei Puffer-Formulierungen erhältlich: Puffer 1 für Templates bis zu 12 kb Länge und Puffer 2 für Templates von 12 - 20 kb Länge, GC-reiche oder andere schwierige Templates.
Der ReddyMix Mastermix enthält einen inerten roten Farbstoff und ein Dichtereagenz, das das direkte Aufbringen vom Produkt auf ein Agarosegel ermöglicht.
Hersteller: AB-0794/B Art.-Nr.
Beschreibung: Extensor Long Range Enzyme Blend ReddyMix Master Mix with Buffer 1 Formulation (2x)
Menge: 400 x 25uL rxns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 X
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -20 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Beschreibung Extensor Master-Mix (Puffer-1-Formulierung)
Menge 500 25 µl Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cloning
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.