Learn More
Heidolph™ Verlängerungsschlauch
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
1,42 mm
2,79 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2,05 mm
3,22 mm
4,59 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wiederholter umgekehrter Biegebeanspruchung.
- Ungiftig, biokompatibel.
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
- Gut geeignet für Säuren und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2,05 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,9 mil |
| Zur Verwendung mit | Mehrkanalpumpen |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Höhe (metrisch) | 7 m Wasser |
| Maximaler Druck | 0,5/1,5 bar |
| Mehr anzeigen |