Learn More
Buerkle™ Verlängerungen für Probennehmer
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
1000 mm
Farbe:
Grau
Reinweiß
Silber
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bohrprobenehmer
ChemoSampler
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Schöpfer PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Sieben verschiedene Bohrerspitzen für verschiedene Probenarten erhältlich
- Für verschiedene Einsätze
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Verlängerungsstange |
| Material | Edelstahl |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Zubehör für Maulwurf Probenehmer |
| Farbe | Silber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Bohrprobenehmer |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |