Learn More
Buerkle™ Verlängerungen für Probennehmer
Artikelnummer. 10123152 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
1000 mm
Farbe:
Grau
Reinweiß
Silber
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bohrprobenehmer
ChemoSampler
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Schöpfer PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10123152
Marke: Buerkle™ 53360100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank den Verlängerungsstäben sind Probeentnahmen aus verschiedenen Tiefen möglich.
  • Sieben verschiedene Bohrerspitzen für verschiedene Probenarten erhältlich
  • Für verschiedene Einsätze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Verlängerungsstange
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Zubehör für ChemoSampler
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Geräte) ChemoSampler
Länge (metrisch) 1000 mm