Learn More
Meditrade™ Guanti per esame Gentle Skin™ Grip Latex, DPI Cat. III
Codice prodotto. 17103911
Cambia vista
Click to view available options
Size:
L
M
XL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17103911 XL pezzi 100
17183901 M pezzi 100
17173901 L pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17103911 Fornitore Meditrade™ N. del fornitore 1221GRIPXL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
I guanti monouso in lattice non sterili Meditrade™ sono testurizzati per garantire una presa eccellente. I guanti ambidestri sono di colore bianco naturale con un polsino bordato.
  • AQL 1,5
  • Classe I medica
  • DPI di categoria III
  • EN ISO 13485:2016
  • Conforme agli alimenti
  • Delicati sulla pelle™ impugnatura
  • Lattice con superficie rivestita in polimero
  • Bianco naturale
  • Senza polvere
  • Non sterili
  • testurizzati
  • Polsino con bordino
  • Ambidestri
  • Monouso
  • Durata di conservazione di cinque anni
Specifica
Certificazione/Conformità AQL 1.5
Certifications/Compliance (Europe) EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, CONFORMITÀ ALIMENTARE
Colore Bianco Naturale
Monouso Sì
Uso per laboratorio/camera controllata Laboratorio
Latex Free Sì
Materiale Lattice
Size XL
Spessore (sistema metrico) Polso: 0,080 mm; Palmo: 0,110 mm; Dito: 0,120 mm
Serie 1221 Grip
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.