Learn More
Kartell SpA Verlängerungshebel für automatische Pipettenwäsche
Artikelnummer. 10102621
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Pipetscheiben
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Packungsgröße
10102621 Pipetscheiben 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10102621 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0121900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.00 CHF
    15.45 CHF / 2 Stück
    Sparen 0.55 CHF
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verlängerungshebel für den Artikel 0021900
Bestandteil der automatischen Pipettenwaschmaschine mit dem Artikelcode 0021900. Verlängerungshebel, der für Büretten verwendet werden soll
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pipetscheiben
Höhe (angloamerikanisch) 11,53 in.
Höhe (metrisch) 292.9 mm
Produkttyp Verlängerungsgriff