Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SF55
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SF55
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
- Mit integriertem Pt100-Sensor
- Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sterilisator SF55 |
| Enthält | Integrierter Pt100-Sensor |