Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für IN260
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ IN260A6
175.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17557525
  • 193.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • Mit integriertem Pt100-Sensor
  • Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
Spezifikation
IN260 Inkubator
Integrierter Pt100-Sensor
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für IN260 > Kann verwendet werden mit: IN260