Learn More
Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängertem Bündchen
Artikelnummer. 15662357 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
L
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15662357 S 50 Stück
15682357 L 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 15662357
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Wählen Sie einen Handschuh mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und zusätzlichem Schutz. Die Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril zeichnen sich durch hervorragende Textur und ausgezeichnete Griffigkeit aus und wurden für den Einsatz mit Chemotherapeutika getestet.
Wählen Sie einen Handschuh mit außergewöhnlicher Langlebigkeit und zusätzlichem Schutz. Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängertem Bündchen sind extra dick, zeichnen sich dank vollständiger Texturierung durch eine hervorragende Griffigkeit aus und wurden für die Verwendung mit Chemotherapie-Medikamenten getestet.
Extradicke 6 mil starke Formulierung bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz.
  • Puderfrei
  • Vollständig texturierte Oberfläche sorgt nass oder trocken für hervorragenden Griff
  • Beidhändig und nicht steril, mit Rollbündchen
  • Getestet für den Einsatz mit Chemotherapie-Medikamenten
  • Länge: 30.5 cm (12 Zoll)
  • Dicke: 6 mil (Handfläche), 7 mil (Finger), 4.5 mil (Manschette)
  • Blaugrün
Certifications
ISO 9001-zertifiziertes QMS; 510K-Zulassung für die medizinische Nutzung
Compliance
Entspricht den Normen ASTM™ F1671, ASTM F379, ASTM D3578; gemäß FDA 510(k) für medizinische Zwecke zugelassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, 10993-1 2003, FDA 510(k), geprüft für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
AQL 1,5
Farbe Türkis
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Gepudert Puderfrei
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0,15 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm