Learn More
Wheaton™ Verlängerte Tropfkontrollspitze
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Naturfarben
Violett
Weiß
Beschreibung:
Spitzengröße:13mm
Spitzengröße:20mm
Spitzengröße:8mm
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Spitzengröße:13mm |
Material | LDPE |
Drop Size | 41 μl |
Produkttyp | Verlängerte kontrollierte Tropfspitze |
Dokumentation
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Verlängerte Tropfkontrollspitze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur