Learn More
Wheaton™ Verlängerte Tropfkontrollspitze
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
Spitzengröße:13mm
Spitzengröße:20mm
Spitzengröße:8mm
Farbe:
Gelb
Naturfarben
Violett
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Material | LDPE |
| Drop Size | 41 μl |
| Produkttyp | Verlängerte kontrollierte Tropfspitze |
| Durchmesser (metrisch) | Spitzengröße:8mm |