Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, with premixed ROX
Artikelnummer. 10397333
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
10397333 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
10174233 200 Reaktionen 200 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397333 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 1179501K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6140.00 CHF
    3131.40 CHF / 1000 Reaktionen
    Sparen 3008.60 CHF
    49% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die EXPRESS qPCR SuperMix Kits sind kompatibel mit schnelllaufenden Instrumenten für Ihre sondenbasierten qPCR-Assays.
  • Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
  • UDG-Verschleppungsschutz – Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP reduziert Kontamination durch Verschleppung
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung EXPRESS qPCR SuperMix-Kits werden als 2X qPCR SuperMix mit ROX vorgemischt oder in einem separaten Röhrchen geliefert.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert stabil für 6 Monate.
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, schneller Modus, StepOne™, Standardmodus
Produkttyp Express qPCR-Supermix
Menge 1,000 reactions
Ausreichend für 1000 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 1000 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA