Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, universal
Die EXPRESS One-Step SYBR Green Kits sind kompatibel mit schnelllaufenden Instrumenten für Ihre SYBR qPCR-Experimente.
2510.00 CHF - 10300.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ SuperMix-Kits bestehen aus 2 Modulen: EXPRESS SYBR™ GreenER™ RT-Modul (mit SuperScript™ III Reverse Transkriptase und RNAseOUT™) und EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix mit ROX in einem separaten Röhrchen.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
10563454
Unterlagen ansehen
SYBR™ GreenER™
11780200
500 Reaktionen
2510.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10358073
Unterlagen ansehen
SYBR™ GreenER™
1178001K
2500 Reaktionen
10300.00 CHF
2500 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit wird mit einem separaten Fläschchen mit ROX-Referenzfarbstoff geliefert.EXPRESS One-Step SYBR GreenER SuperMix Kits mit vorgemischtem ROX-Referenzfarbstoff sind ebenfalls erhältlich.
  • Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
  • One-Step Superscript™ III reverse Transkriptase für die einstufige qRT-PCR
  • SYBR GreenER Farbstoff
  • UDG-Verschleppungsschutz – Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP reduziert Kontamination durch Verschleppung
Bestellinformation
Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert über 6 Monate stabil.
Spezifikation
Spezifikation
EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ SuperMix-Kits bestehen aus 2 Modulen: EXPRESS SYBR™ GreenER™ RT-Modul (mit SuperScript™ III Reverse Transkriptase und RNAseOUT™) und EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix mit ROX in einem separaten Röhrchen.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar.
Tube
Taq DNA-Polymerase
7500 Fast System, 7500 System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler MJ, Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iCycler iQ
Einstufiges qRT-PCR-Kit
SYBR
1-Schritt-RT-qPCR
Schnell oder standardmäßig
SYBR™ GreenER™
RNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SYBR™ GreenER™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, universal