Learn More
Invitrogen™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, with premixed ROX
Artikelnummer. 10226113
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2500 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2500 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10226113 500 Reaktionen 1 Stück
10124403 2500 Reaktionen 2500 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226113 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11790200
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die EXPRESS One-Step SYBR Green Kits sind kompatibel mit schnelllaufenden Instrumenten für Ihre SYBR qPCR-Experimente.
Dieses Kit wird mit vorgemischtem ROX-Referenzfarbstoff geliefert. EXPRESS One-Step SYBR Green SuperMix Kits mit einem separaten ROX-Referenzfarbstoff sind ebenfalls erhältlich.
  • Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
  • One-Step Superscript™ III reverse Transkriptase für die einstufige qRT-PCR
  • SYBR GreenER Farbstoff
  • UDG-Verschleppungsschutz – Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP reduziert Kontamination durch Verschleppung
Order Info
Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert über 6 Monate stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ SuperMix-Kits bestehen aus 2 Modulen: EXPRESS SYBR™ GreenER™ RT-Modul (mit SuperScript™ III Reverse Transkriptase und RNAseOUT™) und EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix mit ROX vorgemischt.
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, schneller Modus, StepOne™, Standardmodus
Produktlinie SYBR GreenER
Produkttyp Einstufiges qRT-PCR-Kit
Menge 500 reactions
Ausreichend für 500 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Probentyp RNA