Learn More
SuperScript™ EXPRESS One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, with premixed ROX
Echtzeit-QRT-PCR-Reagenzien der nächsten Generation als Ergänzung zu schnellen Geräten. Profitieren Sie von der benötigten Datenqualität in der gewünschten Bearbeitungszeit.
2140.00 CHF - 8390.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | EXPRESS One-Step SuperScript™ qRT-PCR SuperMix besteht aus 2 Modulen: einem EXPRESS RT-Modul (mit SuperScript™ III Reverse Transkriptase und RNAseOUT™) und einem EXPRESS qPCR SuperMix-Modul mit ROX vorgemischt oder in einem separaten Röhrchen. Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar. |
---|---|
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
Format | Tube |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10574414
|
SuperScript™
11791200 |
500 Reaktionen |
2140.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10174783
|
SuperScript™
1179101K |
2500 Reaktionen |
8390.00 CHF
2500 Reaktionen |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
EXPRESS One-Step-Superscript™ qRT-PCR SuperMix Kits enthalten bewährte Invitrogen-Enzyme, die jetzt speziell auf das Erzieln hervorragender Ergebnisse auf Geräten mit hohem Durchsatz für Ihre sondenbasierten qPCR-Experimente zugeschnitten sind.
- Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq DNA-Polymerase – vollständige, schnelle Aktivierung sorgt für höchste Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
- Das One-Step Superscript™ III Modul für reverse Transkriptase verfügt über eine einzigartige Formulierung für eine bessere Ausbeute und weniger PCR-Hemmung, speziell für die einstufige qRT-PCR
- Flexible vorgemischte oder separate Formate mit ROX – für die Verwendung mit Standardgeräteprotokollen auf einer Vielzahl von schnellen Geräten mit hohem Durchsatz (z. B. AB 7500 Fast, AB 7900 HT Fast, AB StepOne, Roche LightCycler™ 480, Corbett Rotor-Gene™)
- Die einzigen kommerziell erhältlichen einstufigen qRT-PCR-Kits, die hitzelabiles UDG enthalten – deutlich geringeres Verschleppungsrisiko und ausgezeichnete Aktivität von Raumtemperatur bis ca. 40 °C. Aufgrund der Thermostabilität von Superscript™ III wird die cDNA-Synthese bei 50 °C ausgeführt, da das hitzelabile UDG bei dieser Temperatur vollständig und irreversibel inaktiviert ist
Einfaches Testen und Wechseln:
- EXPRESS-Kits arbeiten mit Standardprotokollen des Herstellers auf schnellen Geräten und werden für höchsten Komfort als praktischer und stabiler SuperMix geliefert
- Die Kits werden je nach Ihren Anforderungen entweder mit vorgemischtem ROX oder einem separaten ROX-Röhrchen angeboten
Bestellinformation
Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert über 6 Monate stabil.
Spezifikation
EXPRESS One-Step SuperScript™ qRT-PCR SuperMix besteht aus 2 Modulen: einem EXPRESS RT-Modul (mit SuperScript™ III Reverse Transkriptase und RNAseOUT™) und einem EXPRESS qPCR SuperMix-Modul mit ROX vorgemischt oder in einem separaten Röhrchen. Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei +4 ·C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar. |
|
Tube | |
Taq DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, schneller Modus, StepOne™, Standardmodus | |
qRT-PCR-Kit | |
RNA |
Primer-Sonde | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
SuperScript™ | |
Genexpression |