Learn More
Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen
Artikelnummer. 11880113 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
420 g
1,1 kg
4,2 kg
10,2 kg
Modell:
EX10201M
EX10202M
EX1103M
EX4202M
EX423M
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11880113
Marke: Ohaus™ 83021343
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kombination aus modernen Ausstattungsmerkmalen und Designelementen mit einer im Bereich der Hochleistungswaagen unübertroffenen Funktionalität. Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen vereinfachen sogar besonders komplexe Labormessungen.
Ohaus™ Explorer™ Waagen verfügen über fortschrittliche Anwendungen, um selbst die komplexesten Labormessungen zu vereinfachen. Ob es darum geht, die Differenz zwischen Anfangs- und Restgewicht zu ermitteln oder die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten zu berechnen, der Explorer™ macht zeitraubende manuelle Berechnungen und Datenaufzeichnungen überflüssig. Das hochauflösende Display und die innovative Anwenderoberfläche machen das Einrichten und Anwenden der Waage zum Kinderspiel. Alle 3 Nachkommastellenwaagen werden mit Glaswindschutz geliefert.
  • Hochauflösendes mehrsprachiges Farb-VGA-Touchdisplay mit einfachen Bediensymbolen
  • Programmierbare, multifunktionale und berührungslose Sensoren sorgen für mehr Sauberkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
  • Mehrere Anwendungsmodi plus Bibliothek zur Speicherung der persönlichen Anwendungseinstellungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Fassungsvermögen 420 g
Displaytyp Vollfarbiges VGA-Grafik-Touchscreen-Display, 4-polig
Lesbarkeit 0,0001 g
Enthält Terminal, Wägebasis, Wägeplatte 180 x 210mm
Linearität ±0,002g
Material ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas
Modell EX423M
Wiederholgenauigkeit ±0,0001 g
Empfindlichkeitsdrift 3 ppm/°C
Stabilisierungszeit ≤1,5 s
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Testlast 400 g, OIML E2 oder ASTM Klasse 1
Typ Präzisionswaage
Wägemodi Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
Außendurchmesser (metrisch) Schale 190 x 200 mm
Gewicht (metrisch) 6,9 kg
Elektrische Anforderungen AC-Adapter-Eingang: 100/240 VAC, 0,6 A, 50 bis 60 Hz
Stromstärke 0,6 A
Frequenz 50/60 Hz