Learn More
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP Präzisionswaage
Artikelnummer. 31454154 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2200 g
4200 g
6200 g
8200 g
10.2 kg
12.2 kg
Modell:
EXP10201
EXP10201M
EXP1203/AD
EXP1203M/AD
EXP12202
EXP12202M
EXP2202
EXP2202M
EXP223/AD
EXP223M/AD
EXP4202
EXP4202M
EXP423/AD
EXP423M/AD
EXP6201
EXP6201M
EXP6202
EXP6202M
EXP623/AD
EXP623M/AD
EXP8201
EXP8201M
EXP8202
EXP8202M
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell
31454154 220 g EXP223/AD
31454164 420 g EXP423/AD
31454192 620 g EXP623/AD
31454206 1200 g EXP1203/AD
31454181 220 g EXP223M/AD
31454175 420 g EXP423M/AD
31454138 620 g EXP623M/AD
31454144 1200 g EXP1203M/AD
31454161 2200 g EXP2202
31454146 4200 g EXP4202
31454186 6200 g EXP6202
31454150 8200 g EXP8202
31454193 12.2 kg EXP12202
31454147 6200 g EXP6201
31454135 8200 g EXP8201
31454209 10.2 kg EXP10201
31454136 2200 g EXP2202M
31454196 4200 g EXP4202M
31454191 6200 g EXP6202M
31454195 8200 g EXP8202M
31454184 12.2 kg EXP12202M
31454145 6200 g EXP6201M
31454134 8200 g EXP8201M
31454140 10.2 kg EXP10201M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 31454154 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 31059084
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fortschrittlich EXP Die Waagen der Serie optimieren Ihren Arbeitsablauf durch hervorragende Wägeleistung, fortschrittliche Kommunikationsmöglichkeiten und umweltfreundliches Design.
Intelligente Benutzererfahrung
  • 7-in.-Touchscreen-Display: Leuchtende Farben, eine leicht zu reinigende Glasscheibe und Chemikalienbeständigkeit gewährleisten eine klare und langlebige Benutzeroberfläche.
  • Abnehmbares Terminal und Basis: Konzipiert für Flexibilität und geeignet für kleine Laborschränke oder Abzüge.
  • Mühelose Einrichtung und Überwachung: Motorisiertes Nivelliersystem mit digitaler Libelle für einen reibungslosen und unkomplizierten Aufbau.
  • Intuitive Probenhandhabung und zuverlässige Statusanzeigen: Verfügt über einen intuitiven Proben-Spotlight, der für klare Sicht sorgt und so eine präzise und problemlose Probenhandhabung gewährleistet.
  • Angepasste Terminal- und Windschutzstatusleuchten: Geben Sie klares und unmittelbares Feedback zu Unter- oder Überlastungszuständen.
  • Verbesserte automatische Windschutztür mit Einklemmschutz: Sicherheitsschutz durch IR-Sensor-Bedienung für einfachen Probenzugang und Vermeidung von Handverletzungen.
  • Halboffenes Design; Speziell entwickelt für Pulverproben, die eine längere Stabilisierungszeit unter Luftzufuhr benötigen.
  • Standardmäßige quadratische Wiegeplatte: Entwickelt für maximale Effizienz im Labor und speziell zur Unterstützung der Probenvorbereitung.
  • Von mehreren Anwendungen gemeinsam genutzte Beispielbibliotheken; Anwendbar auf 15 Wägeanwendungen und 3000 Probenbibliotheken für Explorer Plus EXP
  • Abnehmbarer Windschutz: Für einfache Reinigung und langfristige Pflege sowie für spezielle Wiegeanwendungen mit großen Volumina.
Hervorragende Wägeleistung
  • Digitale Hochgeschwindigkeits-Wägezelle: Die digitalen Wägekomponenten (DWC) bieten den Vorteil, dass sie in sich geschlossene Wägezellenmodule ermöglichen. Schnelle und präzise Messungen mit dieser fortschrittlichen Technologie gewährleisten, dass Wiegeprozesse sowohl zügig als auch hochgenau ablaufen.
  • Erweiterte digitale Wägezellenplattform: Ausgestattet mit 3 Umgebungssensoren zur Messung wichtiger Wägezellenfaktoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Durch eine umfassende Überwachung werden optimale Wägebedingungen gewährleistet, wodurch die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messungen erhöht wird.
  • Interne Kalibrierungssysteme: Automatische und benutzergesteuerte Spannenkalibrierungsoptionen gewährleisten präzise Messungen.
  • Anti-Static Draftshield: Reduziert statische Aufladung um die Waage herum für gleichbleibende Ergebnisse.
  • Eingebauter Ionisator in Draftshield-Modellen: Entfernt die statische Aufladung von der Probenoberfläche und neutralisiert die Wägekammer für eine stabile Umgebung.
  • Routine-Wiederholbarkeitstest: Gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit und Zuverlässigkeit über lange Zeit. Ideal für kritische Anwendungen wie das Wiegen in regulierten Umgebungen, wo die Einhaltung strenger Unsicherheitsanforderungen unerlässlich ist (z. B. schreibt das Arzneibuch eine Unsicherheit von … vor). ≤ 0,10%).
Unterstützt die Einhaltung der Vorschriften zur Datenrückverfolgbarkeit
  • Ausgestattet mit mehreren USB Häfen; Die Funktion „Direkt zu Excel“ bietet beispiellose Flexibilität und stellt eine einfache, aber dennoch äußerst benutzerfreundliche Lösung für den Datentransfer dar.
  • HID Verbindung: Das Human Interface Device ermöglicht Verbindungen zu Computern ohne Treiberinstallation und einfache Integration mit LIMS und MES-Systeme.
  • Zeitsynchronisation: Das Network Time Protocol (NTP) gewährleistet eine genaue Zeiterfassung.
  • Systemprotokoll: Alle Änderungen an den Kontostandseinstellungen werden in der Systemprotokolldatei protokolliert. Diese Systemprotokolldateien können eingesehen und als PDF exportiert werden. USB USB-Stick.
  • Direkte Datenübertragung: Direkter Export nach Excel und das Speichern von Daten an USB im CSV- und PDF-Format.
  • Etikettendruckfunktion: 2 voreingestellte Vorlagen und 10 anpassbare Vorlagen für das Management von Musterübertragungen von Halbfertigprodukten.
  • Elektronische Signatur: Wenn die Funktion „Elektronische Signatur“ aktiviert ist, wird die Benutzer-ID im Ausdrucksfeld verwendet, wenn die Option „Benutzer-ID-Inhalt“ ausgewählt ist.
Umweltfreundliches Design
  • Stromverbrauch: 65 % Reduzierung im Schlafmodus.
  • Reduziertes Versandgewicht: Gewichtsreduzierung um 36 % bei Modellen ohne Windabweiser, Gewichtsreduzierung um 64 % bei Modellen mit Windabweiser.
  • Recyclingmaterialien: Bis zu 58 % der Gesamtkomponenten. Aluminiumkonstruktion: Ersetzt die meisten Kunststoffe hinsichtlich Haltbarkeit und Nachhaltigkeit.
  • Dematerialisierung: Reduziert die Anzahl der Komponenten, um die Produktionseffizienz zu verbessern.
  • ACT Label-Zertifizierung: Elf Modelle sind zertifiziert mit dem ACT Kennzeichnung, die ihre Umweltauswirkungen hervorhebt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Nahtlose Einrichtung dank motorisierter Nivellierung, Einklemmschutz für Türen, berührungsloser Sensoren, Ionisatoren und Windschutzleuchten. Ein 7-in.-Glas-Touchscreen, Chemikalienschutz und zwei individuell anpassbare Statusleuchten.
Zertifizierung/Konformität EG-Typ genehmigt
Anschlusstyp Zeitsynchronisierung NTP, Unterstützung für HID Schnittstelle zwischen Mensch und Computer (Human Interface Device) ohne Treiberinstallation, 4-stufige Benutzerverwaltung und interne Systemprotokollkapazität von 100.000 Einträgen, 3000 Anwendungsbeispielbibliotheken
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 1 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Grundwägung, Stückzählung, Kontrollzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamische Wägung, Summierung, Rezeptur, Differenzwägung, Dichtebestimmung, Spitzenwerterfassung, Pipettenjustierung SQC Füllgewichtsabweichung, Durchflussregelung
Enthält Gebrauchsschutz
Linearität 2 mg
Material Edelstahl
Modell EXP223/AD
Wiederholgenauigkeit 1 mg
Stabilisierungszeit 1,5 s
Testlast 200 g, OIML F1 oder ASTM CL 2
Typ Präzisionswaage
Wägemodi Kontrollwägung, Zählung, Datenkommunikation, Dichtebestimmung, Differenzwägung, Abfüllung, Rezepturentwicklung, Eichfähigkeit, Prozentwägung, Pipettenkalibrierung, Statistik/Qualitätskontrolle, Wiegen unterhalb des zulässigen Grenzwerts
Abmessungen (L x B x H) 408 x 229 x 372 mm
Länge (metrisch) 408 mm
Breite (angloamerikanisch) Schale 5,11 in.
Breite (metrisch) 229 mm
Breite (metrisch) Schale 130 mm
Höhe (metrisch) 372 mm
Tiefe (metrisch) 408 mm
Gewicht (metrisch) 7.8 kg
Elektrische Anforderungen AC Adapter (im Lieferumfang enthalten)
Spannung 100/240 V
Stromstärke 1,5 A
Frequenz 50/60 Hz
Kalibrierung AutoCal™ - automatisch
Sprachen Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Spanisch