Learn More
OHAUS™ Forscher Plus™ EXP Hochleistungswaage mit festem EU-Stecker
Artikelnummer. 31454130 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
24 kg
35 kg
65 kg
Modell:
EXP24001
EXP24001M-EU
EXP35001
EXP35001M-EU
EXP65001
EXP65001M-EU
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell
31454130 24 kg EXP24001
31454129 35 kg EXP35001
31454182 65 kg EXP65001
31454168 24 kg EXP24001M-EU
31454157 35 kg EXP35001M-EU
31454190 65 kg EXP65001M-EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31454130 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 31059115
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fortschrittlich EXP Die Waagen der Serie optimieren Ihren Arbeitsablauf durch hervorragende Wägeleistung, fortschrittliche Kommunikationsmöglichkeiten und umweltfreundliches Design.
Intelligente Benutzererfahrung
  • 7-in.-Touchscreen-Display: Leuchtende Farben, eine leicht zu reinigende Glasscheibe und Chemikalienbeständigkeit gewährleisten eine klare und langlebige Benutzeroberfläche.
  • Abnehmbares Terminal und Basis: Konzipiert für Flexibilität und geeignet für kleine Laborschränke oder Abzüge.
  • Mühelose Einrichtung und Überwachung: Eine digitale Wasserwaage, die einen reibungslosen und unkomplizierten Aufbau gewährleistet.
  • Intuitive Probenhandhabung und zuverlässige Statusanzeigen: Bietet klare Sicht und gewährleistet so eine präzise und problemlose Probenhandhabung.
  • Anpassbare Terminalstatusleuchten: Geben Sie klares und unmittelbares Feedback zu Unter- oder Überlastungszuständen.
  • Standardmäßige quadratische Wiegeplatte: Entwickelt für maximale Effizienz im Labor und speziell zur Unterstützung der Probenvorbereitung.
  • Von mehreren Anwendungen gemeinsam genutzte Beispielbibliotheken: Anwendbar auf 15 Wägeanwendungen und 3000 Probenbibliotheken für Explorer Plus EXP
Hervorragende Wägeleistung
  • Digitale Hochgeschwindigkeits-Wägezelle: Die digitalen Wägekomponenten (DWC) bieten den Vorteil, dass sie in sich geschlossene Wägezellenmodule ermöglichen. Schnelle und präzise Messungen mit dieser fortschrittlichen Technologie gewährleisten, dass Wiegeprozesse sowohl zügig als auch hochgenau ablaufen.
  • Erweiterte digitale Wägezellenplattform: Ausgestattet mit 3 Umgebungssensoren zur Messung wichtiger Wägezellenfaktoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Durch eine umfassende Überwachung werden optimale Wägebedingungen gewährleistet, wodurch die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messungen erhöht wird.
  • Interne Kalibrierungssysteme: Automatische und benutzergesteuerte Spannenkalibrierungsoptionen gewährleisten präzise Messungen.
  • Routine-Wiederholbarkeitstest: Gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit und Zuverlässigkeit über lange Zeit. Ideal für kritische Anwendungen wie das Wiegen in regulierten Umgebungen, wo die Einhaltung strenger Unsicherheitsanforderungen unerlässlich ist (z. B. schreibt das Arzneibuch eine Unsicherheit von … vor). ≤ 0,10%).
Unterstützt die Einhaltung der Vorschriften zur Datenrückverfolgbarkeit
  • Ausgestattet mit mehreren USB Anschlüsse: Die Funktion „Direkt zu Excel“ bietet beispiellose Flexibilität und stellt eine einfache, aber dennoch äußerst benutzerfreundliche Lösung für den Datentransfer dar.
  • HID Verbindung: Das Human Interface Device ermöglicht Verbindungen zu Computern ohne Treiberinstallation und einfache Integration mit LIMS und MES-Systeme.
  • Zeitsynchronisation: Das Network Time Protocol (NTP) gewährleistet eine genaue Zeiterfassung.
  • Systemprotokoll: Alle Änderungen an den Kontostandseinstellungen werden in der Systemprotokolldatei protokolliert. Diese Systemprotokolldateien können eingesehen und als PDF exportiert werden. USB USB-Stick.
  • Direkte Datenübertragung: Direkter Export nach Excel und Speichern von Daten an USB im CSV- und PDF-Format.
  • Etikettendruckfunktion: 2 voreingestellte Vorlagen und 10 anpassbare Vorlagen für das Management von Musterübertragungen von Halbfertigprodukten.
  • Elektronische Signatur: Wenn die Funktion „Elektronische Signatur“ aktiviert ist, wird die Benutzer-ID im Ausdrucksfeld verwendet, wenn die Option „Benutzer-ID-Inhalt“ ausgewählt ist.
Umweltfreundliches Design
  • Stromverbrauch: 65 % Reduzierung im Schlafmodus.
  • Reduziertes Versandgewicht: 36 % Gewichtsreduzierung bei Modellen ohne Windabweiser, 64 % Gewichtsreduzierung bei Modellen mit Windabweiser.
  • Recyclingmaterialien: Bis zu 58 % der Gesamtkomponenten. Aluminiumkonstruktion: Ersetzt die meisten Kunststoffe hinsichtlich Haltbarkeit und Nachhaltigkeit.
  • Dematerialisierung: Reduziert die Anzahl der Komponenten, um die Produktionseffizienz zu verbessern.
  • ACT Label-Zertifizierung: Elf Modelle sind zertifiziert mit dem ACT Kennzeichnung, die auf ihre Umweltauswirkungen hinweist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Nahtlose Einrichtung dank motorisierter Nivellierung, Einklemmschutz für Türen, berührungsloser Sensoren, Ionisatoren und Windschutzleuchten. Ein 7-in.-Glas-Touchscreen, Chemikalienschutz und zwei individuell anpassbare Statusleuchten.
Anschlusstyp Zeitsynchronisierung NTP, Unterstützung für HID (Human Interface Device) Verbindung zu einem Computer ohne Treiberbedarf, 4-stufige Benutzerverwaltung und interne Systemprotokollkapazität von 100.000 Einträgen, 1000 Anwendungsbeispielbibliotheken.
Fassungsvermögen 24 kg
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.1 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Grundwägung, Stückzählung, Kontrollzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamische Wägung, Summierung, Rezeptur, Differenzwägung, Dichtebestimmung, Spitzenwerterfassung SQC Füllgewichtsabweichung, Durchflussregelung
Enthält Gebrauchsschutz
Linearität 0.2 g
Material Edelstahl
Modell EXP24001
Wiederholgenauigkeit 0.1 g
Stabilisierungszeit 1 s
Testlast 24 kg, OIML F2 oder ASTM CL 4
Typ Präzisionswaage
Wägemodi Kontrollwägung, Zählung, Datenkommunikation, Dichtebestimmung, Differenzwägung, Abfüllung, Rezepturentwicklung, Eichfähigkeit, Prozentwägung, Pipettenkalibrierung, Statistik/Qualitätskontrolle, Wiegen unterhalb des zulässigen Grenzwerts
Abmessungen (L x B x H) 438 x 378 x 125 mm
Länge (metrisch) 438 mm
Länge (metrisch) Schale 311 mm
Breite (angloamerikanisch) Schale 14,84 in.
Breite (metrisch) 378 mm
Breite (metrisch) Schale 377 mm
Höhe (metrisch) 125 mm
Tiefe (metrisch) 438 mm
Gewicht (metrisch) 11 kg
Elektrische Anforderungen AC Strom (inklusive)
Spannung 100/240 V
Stromstärke 0,5 A
Frequenz 50/60 Hz
Kalibrierung AutoCal™ - automatisch
Sprachen Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Spanisch