Learn More
Ohaus™ Explorer™ Analytical Balance
Artikelnummer. 11830113 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
EX224/AD
EX224M
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11830113
Marke: Ohaus™ 83021333
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
High-performance, high-capacity, precise analytical scale with superior shock, spill, and splash resistance.
  • Intelligente Leistung
    • Optimierte Spezifikationen für Linearität und Wiederholbarkeit sowie verbesserte Vibrationsfilterung für eine bessere Stabilität des Gleichgewichts.
  • Intuitive Bedienung
    • Großes Farb-Touchscreen-Display, symbolgesteuerte Anwendungssoftware mit 14 einzigartigen Anwendungsmodi und ein 3-stufig einstellbarer Winkelbildschirm machen Explorer zur benutzerfreundlichsten und fortschrittlichsten Waage seiner Klasse.
  • Geniales Design
    • Die Basis und das Display sind getrennt, um maximale Flexibilität in jedem Arbeitsbereich zu gewährleisten. Die Modelle mit Luftabschirmung isolieren die Wägekammer, um die Stabilität und Geschwindigkeit zu verbessern. Gleichzeitig bieten sie durch die oben montierten Seitentüren oder durch die vielseitige obere Tür, die sich aufklappt oder aufschiebt, einen maximalen Zugang zur Wägekammer. Der freihändige Zugang ist mit optionalen automatischen Seitentüren erhältlich.
  • Praktische Funktionen
    • Der Explorer verfügt über bis zu vier vom Anwender programmierbare berührungslose Sensoren, um Kreuzkontaminationen und Verschleiß zu minimieren, die normalerweise mit wiederholtem Berühren der Waage verbunden sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung AutoCal™ - Automatisch
Anschlusstyp RS232 (im Lieferumfang enthalten)USB (im Lieferumfang enthalten)Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Beschreibung Elektronische Waage, EX224M
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Vollfarbiger 5,7 in VGA, Touchscreen
Lesbarkeit 0,100000 mg
Enthält AC-Adapter, RS232, USB, Windschutzscheibe
Sprachen Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX)
Linearität 0,000200 g
Material ABS-Oberteil, Edelstahlwanne, Glas-Zugluftschleier
Modell EX224M
Wiederholgenauigkeit 0,000100 g
Stabilisierungszeit 2,000 s
Abmessungen (L x B x H) 393,00 x 230,00 x 350,000 mm
Länge (angloamerikanisch) 15,50 in.
Länge (metrisch) 393,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 9,10 in.
Breite (metrisch) 230,00 mm
Breite (metrisch) Schale 90 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13,80 in.
Höhe (metrisch) 350,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,50 in.
Tiefe (metrisch) 393,00 mm