Beschreibung
Der Gibco Expi293 Das PRO Expression System ist eine Komplettlösung für die schnelle und ertragreiche Proteinproduktion aus HEK293-Zellen. Es handelt sich um ein vollständig integriertes Expressionssystem, das darauf ausgelegt ist, höhere Ausbeuten an einer größeren Vielfalt von Proteinen zu —erzielen, einschließlich anspruchsvoller und schwer zu gewinnender —Proteine, und zwar mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit, Effizienz und einem einfach zu automatisierenden Protokoll. Die Herstellung immer komplexerer Proteine mit höheren Ausbeuten und gesteigertem Durchsatz ist entscheidend für die Beschleunigung von Durchbrüchen in der Proteinforschung und der Arzneimittelentwicklung.
Der Expi293 Zu den Funktionen des PRO Expression Systems gehören:
- Neue Proteinziele erschließen; schwer zu exprimierende und schwer zu produzierende Proteine exprimieren
- Außergewöhnlich hohe Proteinausbeuten; mehrfache Steigerung der Proteinausbeute auf —bis zu 5 g/L
- Kostengünstig; niedrigster Preis pro mg
- Schnelle Herstellung rekombinanter Proteine in nur 2-4 –Tagen
- Hoher Durchsatz und Automatisierungskompatibilität
- Hochdichte Kulturen von Expi293 PRO-Zellen, die zu einer höheren Anzahl exprimierender Zellen pro Milliliter Kultur führen.
- Reduzieren Sie Reagenzien, Plastikwaren und Arbeitsaufwand um das Dreifache.
- Native Faltung und posttranslationale Modifikation exprimierter Proteine in Säugetieren
- Skalierbarer Ausdruck von < 1 ml bis > 10 L
Die im Folgenden enthaltenen Komponenten Expi293 Das PRO Expression System Kit besteht aus: zwei Ampullen mit gefrorenem Expi293 PRO-Zellen, ein Liter Expi293 PRO Expression Medium, eins Expi293 PRO Transfektionskit, ausreichend für die Transfektion von 1 Liter Kultur. Opti-Plex Komplexierungspuffer und ein Antikörper-exprimierender Positivkontrollvektor. Alle Komponenten des Expi293 PRO Expression System sind auch einzeln erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | Expi293 PRO |
| Zelltyp | HEK293 |
| Format | Kit |
| Promoter | pcDNA™ 3.4 |
| Transfection Technique | Lipidbasierte Transfektion, transiente Transfektion |
| Spezies | Human |
| Produkttyp | Expression System Kit |
| Menge | 1 Starter-Kit |
| Sterilität | Steril |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.