Learn More
EXPH5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 22199-1-AP-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16821735
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
EXPH5
Polyclonal
Unconjugated
EXPH5
exophilin 5, EXPH5, KIAA0624, SLAC2 B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23086
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8NEV8
EXPH5
EXPH5 Fusion Protein Ag17449
150 μL