Learn More
CELLPATH EXPERT XTF-Montagemedium
Artikelnummer. 30226295
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 L
4 x 250 mL
Packungsgröße:
1 Liter
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30226295 4 x 250 mL 4 Stück
30226294 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226295 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. SEA190400A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.21 CHF
    61.76 CHF / 4 Stück
    Sparen 29.45 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ExPert XTF ist ein xylol- und toluolfreies Eindeckmedium, das zum Eindecken und dauerhaften Aufbewahren dünner, gefärbter Gewebeschnitte verwendet wird. Da XTF frei von Xylol und Toluol ist (beides können krebserregend sein), bietet es dem Endverbraucher ein erhöhtes Maß an Sicherheit.
  • Der Brechungsindex ist ähnlich dem von ExPert und liegt nahe an dem von Glas bei +20 °C.
  • Hauptvorteile:
  • Sicher für Endverbraucher, da xylol- und toluolfrei.
  • Geeignet für manuelle und automatische Deckglasur
Spezifikation
Produkttyp Eindeckmedium
Reagenztyp Montagelösung
Volumen (metrisch) 4 x 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ExPert XTF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: XTF Clearing Agent,Isopar E, Isobutyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate,1-dodecanethiol