Learn More
CELLPATH EXPERT Montagemedium
Artikelnummer. 30226293
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 L
4 x 250 mL
Packungsgröße:
1 Liter
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30226293 4 x 250 mL 4 Stück
30226292 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226293 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. SEA160400A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.88 CHF
    64.44 CHF / 4 Stück
    Sparen 30.44 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ExPert ist ein Medium auf Xylolbasis, das zum Einbetten und anschließenden Aufbewahren von Objektträgerpräparaten verwendet wird. Da es sich um ein schnell trocknendes Medium handelt, ermöglicht es den Anwendern, Objektträger schnell im Labor zu screenen.
  • ExPert zeichnet sich durch hervorragende Langzeitlagerungseigenschaften aus und zeigt auch nach jahrelanger Archivierung keine Verfärbung des montierten Präparats.
  • Der Brechungsindex entspricht dem des marktführenden Produkts und liegt nahe an dem von Glas +20 °C. Die Viskosität wurde optimiert, um die Bildung von Luftblasen zu reduzieren und gleichzeitig die Klarheit des Mediums zu erhöhen.
  • Hauptvorteile:
  • Schnelle Trocknung
  • Geeignet für manuelle und automatische Deckglasur
  • Brechungsindex vergleichbar mit marktführenden Produkten
  • Die Viskosität wurde optimiert, um Luftblasen zu reduzieren und die Klarheit zu erhöhen.
Spezifikation
Produkttyp Eindeckmedium
Reagenztyp Montagelösung
Volumen (metrisch) 4 x 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ExPert Mounting Medium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene