Learn More
Fisherbrand™ Work2Store Expanding Tube Rack for 64 x 1.5/2.0 ml cryo or microtubes with lid
Der Öffnungs- und Schließmechanismus ermöglicht eine Erweiterung des Gestells und schafft damit Platz für den Umgang mit Proben
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.25192kg
Beschreibung
- Reduziert Kreuzkontamination
- Stoppt geöffnete Mikrozentrifugendeckel gegen andere Wells
- Alphanumerische Well-Identifikationen
- Passt in 53 mm-Standardgefrierfach
- Klarer Deckel verriegelt Gestell für sichere Handhabung und Transport
- Wells mit Mittelmulde zur Stabilisierung von konischen Röhrchen
- Wells mit Kryofläschchenverschluss zur Einhand-Deckelentfernung
Spezifikation
Weiß | |
Zur Lagerung bei niedrigen Temperaturen | |
Polypropylen | |
-80°C |
31 x 12,8 x 3,35 cm geöffnet, 3,3 x 13,3 x 5,3 cm geschlossen | |
64 Wells | |
Aufklappbares Lagerregal |