Learn More
Macherey-Nagel™ Exosom-Präzipitationslösung für Urin
Click to view available options
Menge:
12 ml-Prezipitationslösung (mit 13 ml RNase-freiem Wasser)
250 ml-Prezipitationslösung (mit 60 ml RNase-freiem Wasser)
50 ml-Prezipitationslösung (mit 30 ml RNase-freiem Wasser)
Packungsgröße:
12 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
Exosome sind kleine Vesikel (30–150 nm), die von verschiedenen Zelltypen sezerniert werden und in vielen Körperflüssigkeiten wie Blut, Zerebrospinalflüssigkeit, Urin, Speichel und Muttermilch vorkommen. Ihr RNA- und Proteingehalt kann eine wertvolle Quelle für Biomarker sein. Durch Fällung der Exosome aus großen Probenvolumina können diese Biomarker angereichert und der Hintergrund freier zirkulierender Nukleinsäuren kann deutlich reduziert werden.
- Effizienteste Anreicherung von Exosomen für jeden Downstream-Prozess
- Einfache und schnelle Fällung von Exosomen – vermeidet langwierige Ultrazentrifugation
- Flexible Probenmenge – Verfahren kann je nach Probenvolumen nach oben oder unten skaliert werden
- Wird mit RNase-freiem Wasser geliefert, um RNA aus resuspendierten Exomen zu isolieren
- Gesamte Vorbereitungszeit: 45 Minuten/6 Preps
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Enthält | Exom-Prezipitationslösung; RNase-freies Wasser |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Partikelgröße | 350 bis 150 nm |
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
| Spenderquelle | Urinproben |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anreicherung von Exosomen aus Urinproben |
| Ausreichend für | 1 bis 10 ml Urinproben |
| Menge | 12 ml-Prezipitationslösung (mit 13 ml RNase-freiem Wasser) |
| Mehr anzeigen |