Learn More
Exosome Component 9 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601057 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601057 25 μL 25µL
18204194 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18601057 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP25756525ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Exosome Component 9 Polyclonal specifically detects Exosome Component 9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Exosome Component 9
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulazione PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias gene Autoantigen PM/Scl 1, EC 3.1.13, exosome component 9Polymyositis/scleroderma autoantigen 75 kDa, p6, PM/Scl-75P75 polymyositis-scleroderma overlap syndrome-associated autoantigen, PMSCL175kD, Polymyositis/scleroderma autoantigen 1, polymyositis/scleroderma autoantigen 1 (75kD), polymyositis/scleroderma autoantigen 1, 75kDa
Simboli geni EXOSC9
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PNEREERVMDGLLVIAMNKHREICTIQSSGGIMLLKDQVLRCSKIAGVKVAEITELILKALENDQKVRKEGGKFGFAESIANQRITA
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5393
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.