Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
Entfernen von überschüssigen Primern und dNTPs. Kein Einfluss auf nachgeschaltete Anwendungen.
Marke:  Applied Biosystems™ 75001.10.ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15553677
  • 5050.00 CHF / 5000 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Mischung aus zwei hydrolytischen Enzymen, einer modifizierten Exonuklease I und Shrimp alkaline Phosphatase (SAP), in einem speziell formulierten Puffer
  • Einzelröhrchen-Ein-Schritt-PCR-Reinigung
  • Fünfminütiges Protokoll
  • Einzelröhrchen-, 8-Röhrchenstreifen- und 96-Well-Mikrotiterplattenformate bieten Flexibilität vom manuellen Pipettieren bis hin zu automatisierten Arbeitsabläufen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
5000
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express Reinigungsreagenz für PCR-Produkte > 5,000 Reaktionen