Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
Artikelnummer. 15533677
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100
2000
480 Reaktionen, Streifen mit 8 Röhrchen
500
5000
Packungsgröße:
100 Reaktionen
2000 Reaktionen
480 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
Artikelnummer. 15533677
Marke: Applied Biosystems™ 75001.1.EA
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entfernen von überschüssigen Primern und dNTPs. Kein Einfluss auf nachgeschaltete Anwendungen.
  • Mischung aus zwei hydrolytischen Enzymen, einer modifizierten Exonuklease I und Shrimp alkaline Phosphatase (SAP), in einem speziell formulierten Puffer
  • Einzelröhrchen-Ein-Schritt-PCR-Reinigung
  • Fünfminütiges Protokoll
  • Einzelröhrchen-, 8-Röhrchenstreifen- und 96-Well-Mikrotiterplattenformate bieten Flexibilität vom manuellen Pipettieren bis hin zu automatisierten Arbeitsabläufen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Anzahl Reaktionen 480 Reaktionen, Streifen mit 8 Röhrchen