missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup

Artikelnummer. p-7138016
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
2000 Reaktionen
40 μl
480 Reaktionen
5000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
20 Reaktionen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15819906

Marke: Applied Biosystems™ 75001.4X.1.ML

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das ExoSAP-IT™ Express PCR-Produkt-Aufreinigungsreagenz entfernt überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide aus einer PCR-Reaktion. Diese Enzym-Aufreinigungsmethode sorgt für Präzision, eine höhere Ausbeute und eine schnellere Durchlaufzeit im Vergleich zu alternativen Aufreinigungsmethoden wie Zentrifugationssäulen oder Beads.

  • Entfernung von nicht eingegliederten Primern und Nukleotiden in ca. 5 Minuten
  • Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
  • Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung, unabhängig von der Länge des Amplikons
  • Minimierung der Reinigung von Spin-Säulen oder Beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern.
Probentyp PCR-Produkt
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Aufreinigung
Anzahl Reaktionen 2000 Reactions
Produktlinie ExoSAP-IT
Proteinform Rekombinant
Menge 2000 Reaktionen
Forschungskategorie Genetische Krankheiten
Versandbedingung Trockeneis

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt